Stampa…
2-Amino-3,6-difluorobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC110110-1G PC110110-5G
APOSPC110110-1GEA 184 EUR
APOSPC110110-1G APOSPC110110-5G
2-Amino-3,6-difluorobenzonitrile
2-Amino-3,6-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₄F₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13178244
CAS Number: 190011-81-5