Stampa…
Triammonium hexafluoroaluminate 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1101-100G PC1101-500G
APOSPC1101-100GEA 263 EUR
APOSPC1101-100G APOSPC1101-500G
Triammonium hexafluoroaluminate 99%
Triammonium hexafluoroaluminate
Formula: H₁₂AlF₆N₃
Punto di ebollizione: 239,5 °C
Densità: 1,78 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00042144
CAS Number: 7784-19-2
EINECS: 232-052-7
UN: 3288
ADR: 6.1,III