Stampa…
2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole
PC1100J-1G PC1100J-25G PC1100J-5G
APOSPC1100J-1GEA 14.7 EUR
APOSPC1100J-1G APOSPC1100J-25G APOSPC1100J-5G
2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole 98%
2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
Formula: C₃H₂F₃N₃S
Peso molecolare: 169,13 g/mol
Punto di fusione: 225…227 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003109
CAS Number: 10444-89-0
EINECS: 233-930-2