Stampa…
3-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1100I-1G PC1100I-5G PC1100I-10G
APOSPC1100I-1GEA 58 EUR
APOSPC1100I-1G APOSPC1100I-5G APOSPC1100I-10G
3-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₅F₃N₂
Peso molecolare: 162.11 g/mol
Punto di ebollizione: 63 °C/1.5mmHg
Punto di fusione: 55…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173960
CAS Number: 175204-80-5