Stampa…
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-amine, 5-(Trifluoromethyl)-2-pyridylamine
PC1100H-5G PC1100H-25G
APOSPC1100H-5GEA 26.3 EUR
APOSPC1100H-5G APOSPC1100H-25G
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₅F₃N₂
Peso molecolare: 162,11 g/mol
Punto di ebollizione: 90…92 °C/15mmHg
Punto di fusione: 42…44 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042164
CAS Number: 74784-70-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III