Stampa…
2-(1-Piperidinyl)-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Piperidin-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline
PC1100E-1G PC1100E-5G
APOSPC1100E-1GEA 16.1 EUR
APOSPC1100E-1G APOSPC1100E-5G
2-(1-Piperidinyl)-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-(1-Piperidinyl)-5-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₁₂H₁₅F₃N₂
Peso molecolare: 244,26 g/mol
Punto di fusione: 41…43 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042161
CAS Number: 1496-40-8