Stampa…
3-Amino-4-(4-morpholino)benzotrifluoride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4-Morpholinyl)-5-(trifluoromethyl)aniline, 2-Morpholino-5-(trifluoromethyl)aniline
PC1100D-1G PC1100D-250MG
APOSPC1100D-1GEA 27.7 EUR
APOSPC1100D-1G APOSPC1100D-250MG
3-Amino-4-(4-morpholino)benzotrifluoride 97%
3-Amino-4-(4-morpholino)benzotrifluoride
Formula: C₁₁H₁₃F₃N₂O
Peso molecolare: 246,23 g/mol
Punto di fusione: 127…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042160
CAS Number: 784-57-6