Stampa…
7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Amino-4-(trifluoromethyl)-2H-chromen-2-one
PC1100CF-10G PC1100CF-1G PC1100CF-5G
APOSPC1100CF-10GEA 142 EUR
APOSPC1100CF-10G APOSPC1100CF-1G APOSPC1100CF-5G
7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin 99%
7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin
Useful intermediate for the synthesis of substrates used in fluorometric assay of proteolytic enzymes; Anal. Biochem.,70,258 (1976)
Formula: C₁₀H₆F₃NO₂
Peso molecolare: 229,16 g/mol
Punto di fusione: 221…223 °C
Densità: 1,59 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006858
CAS Number: 53518-15-3
EINECS: 258-599-1