Stampa…
5-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1100CD-100G PC1100CD-25G PC1100CD-5G
APOSPC1100CD-100GEA 503 EUR
APOSPC1100CD-100G APOSPC1100CD-25G APOSPC1100CD-5G
5-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid 97%
5-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
Formula: C₈H₆F₃NO₂
Punto di fusione: 141…146 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236641
CAS Number: 328-68-7