Stampa…
2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 6-(Trifluoromethoxy)benzo[d]thiazol-2-amine, Riluzole
PC1100C-1G PC1100C-5G
APOSPC1100C-1GEA 24.8 EUR
APOSPC1100C-1G APOSPC1100C-5G
2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole 97%
2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole
Formula: C₈H₅F₃N₂OS
Peso molecolare: 234,20 g/mol
Punto di fusione: 114…118 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00210213
CAS Number: 1744-22-5
EINECS: 605-724-6
UN: 2811
ADR: 6.1,II