Stampa…
(±)-3-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1100B-1G PC1100B-5G
APOSPC1100B-1GEA 72.7 EUR
APOSPC1100B-1G APOSPC1100B-5G
(±)-3-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
(±)-3-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Formula: C₄H₆F₃NO₂
Peso molecolare: 157,09 g/mol
Punto di fusione: 184…190 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041413
CAS Number: 584-20-3