Stampa…
2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1100A-1G PC1100A-250MG PC1100A-5G
APOSPC1100A-1GEA 313 EUR
APOSPC1100A-1G APOSPC1100A-250MG APOSPC1100A-5G
2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Formula: C₄H₆F₃NO₂
Punto di fusione: 260…265 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041417
CAS Number: 15959-93-0