Stampa…
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1100-1G PC1100-5G
APOSPC1100-1GEA 118 EUR
APOSPC1100-1G APOSPC1100-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formula: C₉H₆F₄O₃
Peso molecolare: 238,14 g/mol
Punto di fusione: 54…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115892
CAS Number: 886497-98-9