Stampa…
3-Amino-2,4,5-trifluorobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1099G-25G PC1099G-5G
APOSPC1099G-25GEA 87.3 EUR
APOSPC1099G-25G APOSPC1099G-5G
3-Amino-2,4,5-trifluorobenzoic acid 97%
3-Amino-2,4,5-trifluorobenzoic acid
Formula: C₇H₄F₃NO₂
Punto di fusione: 133…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00077453
CAS Number: 119385-80-7