Stampa…
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1098-1G PC1098-25G PC1098-5G
APOSPC1098-1GEA 29.3 EUR
APOSPC1098-1G APOSPC1098-25G APOSPC1098-5G
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid 99%
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃F₄NO₂
Punto di fusione: 181…187 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007647
CAS Number: 944-43-4
EINECS: 213-409-6