Stampa…
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1097-5G PC1097-10G PC1097-1G
APOSPC1097-5GEA 89.9 EUR
APOSPC1097-5G APOSPC1097-10G APOSPC1097-1G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₃F₄NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115894
CAS Number: 886498-08-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III