Stampa…
4-[(Trifluoromethyl)thio]aniline 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1095K-10G PC1095K-100G PC1095K-25G
APOSPC1095K-10GEA 21.9 EUR
APOSPC1095K-10G APOSPC1095K-100G APOSPC1095K-25G
4-[(Trifluoromethyl)thio]aniline 96%
4-[(Trifluoromethyl)thio]aniline
Formula: C₇H₆F₃NS
Punto di ebollizione: 102…103 °C/8mmHg
Densità: 1,351 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 106 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040926
CAS Number: 372-16-7
EINECS: 206-744-4