Stampa…
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1095-1G PC1095-5G
APOSPC1095-1GEA 87.3 EUR
APOSPC1095-1G APOSPC1095-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formula: C₈H₅BrF₄O
Peso molecolare: 273,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115890
CAS Number: 86256-24-8
UN: 3265
ADR: 8,II