Stampa…
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Amino-2-nitro-α,α,α-trifluorotoluene, 4-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 5-Amino-2-nitrobenzotrifluoride
PC1094-100G PC1094-25G
APOSPC1094-100GEA 26.3 EUR
APOSPC1094-100G APOSPC1094-25G
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₅F₃N₂O₂
Peso molecolare: 206,12 g/mol
Punto di fusione: 125…129 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014717
CAS Number: 393-11-3
EINECS: 206-884-6