Stampa…
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
PC1093-10G PC1093-5G
APOSPC1093-10GEA 238 EUR
APOSPC1093-10G APOSPC1093-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆F₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115889
CAS Number: 344411-08-1