Stampa…
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1092-1G PC1092-25G PC1092-5G
APOSPC1092-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1092-1G APOSPC1092-25G APOSPC1092-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₈H₄F₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115886
CAS Number: 886497-81-0