Stampa…
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-3-nitrobenzotrifluoride, 4-Amino-3-nitro-α,α,α-trifluorotoluene
PC1090-1G PC1090-10G PC1090-100G PC1090-500G
APOSPC1090-1GEA 14.7 EUR
APOSPC1090-1G APOSPC1090-10G APOSPC1090-100G APOSPC1090-500G
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₅F₃N₂O₂
Peso molecolare: 206,12 g/mol
Punto di fusione: 105…109 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007155
CAS Number: 400-98-6
EINECS: 206-926-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III