Stampa…
3-Fluoroanthranilic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-3-fluorobenzoic acid
PC1089-1G PC1089-5G PC1089-25G
APOSPC1089-1GEA 14.7 EUR
APOSPC1089-1G APOSPC1089-5G APOSPC1089-25G
3-Fluoroanthranilic acid
3-Fluoroanthranilic acid
Formula: C₇H₆FNO₂
Peso molecolare: 155,13 g/mol
Punto di fusione: 185…187 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01569395
CAS Number: 825-22-9