Stampa…
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1081-1G PC1081-5G
APOSPC1081-1GEA 125 EUR
APOSPC1081-1G APOSPC1081-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 99%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formula: C₉H₆BrF₃O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 887266-81-1