Stampa…
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1080-100G PC1080-10G PC1080-25G
APOSPC1080-100GEA 43.5 EUR
APOSPC1080-100G APOSPC1080-10G APOSPC1080-25G
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₅F₃N₂O₂
Punto di fusione: 90…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007365
CAS Number: 121-01-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III