Stampa…
N²-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-2-(methylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine, N2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine
PC1079E-1G PC1079E-250MG PC1079E-5G
APOSPC1079E-1GEA 75.7 EUR
APOSPC1079E-1G APOSPC1079E-250MG APOSPC1079E-5G
N²-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine 98%
N²-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine
Formula: C₇H₈F₃N₃
Peso molecolare: 191,16 g/mol
Punto di fusione: 99…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068119
CAS Number: 172648-55-4