Stampa…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1078-1G PC1078-25G PC1078-5G
APOSPC1078-1GEA 14.7 EUR
APOSPC1078-1G APOSPC1078-25G APOSPC1078-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃BrF₃N
Peso molecolare: 226,00 g/mol
Punto di ebollizione: 65…66 °C/19mmHg
Punto di fusione: 44…46 °C
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972700
CAS Number: 436799-33-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III