Stampa…
5-(Trifluoromethyl)-o-anisidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1077Y-25G PC1077Y-5G PC1077Y-100G
APOSPC1077Y-25GEA 26.1 EUR
APOSPC1077Y-25G APOSPC1077Y-5G APOSPC1077Y-100G
5-(Trifluoromethyl)-o-anisidine
5-(Trifluoromethyl)-o-anisidine
Formula: C₈H₈F₃NO
Punto di fusione: 56…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042486
CAS Number: 349-65-5