2-Ammino-4-(trifluorometil)benzenetiol cloridrato 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₇ClF₃NS Punto di fusione: 186…190 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00042600 CAS Number: 4274-38-8 EINECS: 429-560-8 UN: 1759 ADR: 8,II |