Stampa…
3-Amino-4-isopropylaminobenzotrifluoride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1076Z-1G PC1076Z-250MG
APOSPC1076Z-1GEA 48.1 EUR
APOSPC1076Z-1G APOSPC1076Z-250MG
3-Amino-4-isopropylaminobenzotrifluoride 97%
3-Amino-4-isopropylaminobenzotrifluoride
Formula: C₁₀H₁₃F₃N₂
Punto di fusione: 63…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084879
CAS Number: 175277-91-5