Stampa…
2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-4-hydroxy-6-trifluoromethylpyrimidine
PC1076Y-1G PC1076Y-25G PC1076Y-5G
APOSPC1076Y-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1076Y-1G APOSPC1076Y-25G APOSPC1076Y-5G
2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₅H₄F₃N₃O
Punto di fusione: 288…292 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068093
CAS Number: 1513-69-5