Stampa…
2-Amino-6-fluorobenzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1076C-1G PC1076C-25G PC1076C-5G
APOSPC1076C-1GEA 72.5 EUR
APOSPC1076C-1G APOSPC1076C-25G APOSPC1076C-5G
2-Amino-6-fluorobenzylamine 97%
2-Amino-6-fluorobenzylamine
Formula: C₇H₉FN₂
Punto di ebollizione: 78…80 °C/1mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042483
CAS Number: 175277-93-7
UN: 2735
ADR: 8,III