Stampa…
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Amino-2-fluorobenzotrifluoride, 5-Amino-α,α,α,2-tetrafluorotoluene, α,α,α,4-Tetrafluoro-m-toluidine, 5-Amino-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene
PC1076-500G PC1076-100G PC1076-1KG
APOSPC1076-500GEA 112 EUR
APOSPC1076-500G APOSPC1076-100G APOSPC1076-1KG
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₅F₄N
Peso molecolare: 179,12 g/mol
Punto di ebollizione: 207…208 °C
Densità: 1,393 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 92 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007834
CAS Number: 2357-47-3
EINECS: 219-095-7