Stampa…
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Amino-alpha,alpha,alpha,5-tetrafluorotoluene, 3-Amino-5-fluorobenzotrifluoride, 3-Amino-α,α,α,5-tetrafluorotoluene, α,α,α,5-Tetrafluoro-m-toluidine
PC1075-5G PC1075-25G PC1075-100G
APOSPC1075-5GEA 37.9 EUR
APOSPC1075-5G APOSPC1075-25G APOSPC1075-100G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₅F₄N
Peso molecolare: 179,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061315
CAS Number: 454-67-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III