Stampa…
Sodium trifluoromethanesulphinate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10732-1G PC10732-25G PC10732-5G PC10732-100G
APOSPC10732-1GEA 20.5 EUR
APOSPC10732-1G APOSPC10732-25G APOSPC10732-5G APOSPC10732-100G
Sodium trifluoromethanesulphinate 98%
Sodium trifluoromethanesulphinate
Formula: CHF₃O₂S
Punto di fusione: 350 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03092989
CAS Number: 2926-29-6