Stampa…
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Amino-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene, 3-Amino-2-fluorobenzotrifluoride, α,α,α,2-Tetrafluoro-m-toluidine, 3-Amino-α,α,α,2-tetrafluorotoluene
PC1073-10G PC1073-25G PC1073-100G
APOSPC1073-10GEA 51 EUR
APOSPC1073-10G APOSPC1073-25G APOSPC1073-100G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₅F₄N
Peso molecolare: 179,12 g/mol
Punto di ebollizione: 189 °C
Densità: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 82 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00061241
CAS Number: 123973-25-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III