Stampa…
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1072-100G PC1072-25G PC1072-500G
APOSPC1072-100GEA 55.1 EUR
APOSPC1072-100G APOSPC1072-25G APOSPC1072-500G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₅F₄N
Punto di ebollizione: 70…72 °C/18mmHg
Punto di fusione: –30 °C
Densità: 1,38 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 72 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007831
CAS Number: 393-39-5
EINECS: 206-886-7