Stampa…
5-Amino-2-fluorobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1071P-25G PC1071P-5G PC1071P-100G
APOSPC1071P-25GEA 58.2 EUR
APOSPC1071P-25G APOSPC1071P-5G APOSPC1071P-100G
5-Amino-2-fluorobenzoic acid 97%
5-Amino-2-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₆FNO₂
Peso molecolare: 155,13 g/mol
Punto di fusione: 190…192 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077449
CAS Number: 56741-33-4