Stampa…
6-Fluoroanthranilic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-6-fluorobenzoic acid
PC1071M-100G PC1071M-25G
APOSPC1071M-100GEA 55.3 EUR
APOSPC1071M-100G APOSPC1071M-25G
6-Fluoroanthranilic acid 97%
6-Fluoroanthranilic acid
Formula: C₇H₆FNO₂
Peso molecolare: 155,13 g/mol
Punto di fusione: 165…172 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00067781
CAS Number: 434-76-4