Stampa…
5-Fluoroanthranilic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-5-fluorobenzoic acid
PC1071F-25G PC1071F-100G
APOSPC1071F-25GEA 62.6 EUR
APOSPC1071F-25G APOSPC1071F-100G
5-Fluoroanthranilic acid 97%
5-Fluoroanthranilic acid
Formula: C₇H₆FNO₂
Peso molecolare: 155,13 g/mol
Punto di fusione: 181…183 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00055566
CAS Number: 446-08-2
EINECS: 207-159-7