Stampa…
4-Fluoroanthranilic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-4-fluorobenzoic acid
PC1071C-100G PC1071C-250G PC1071C-25G PC1071C-500G
APOSPC1071C-100GEA 90.2 EUR
APOSPC1071C-100G APOSPC1071C-250G APOSPC1071C-25G APOSPC1071C-500G
4-Fluoroanthranilic acid 98%
4-Fluoroanthranilic acid
Formula: C₇H₆FNO₂
Peso molecolare: 155,13 g/mol
Punto di fusione: 192…196 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075553
CAS Number: 446-32-2
EINECS: 207-163-9