2,8-Difluoro-5-(trifluoromethyl)-5H-dibenzo[b,d]thiophen-5-ium trifluoromethanesulphonate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₄H₆F₈O₃S₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD30725753 CAS Number: 1961266-44-3 |