Stampa…
1,1,1-Trifluoropropan-2-amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(Trifluoromethyl)ethylamine, 2-Amino-1,1,1-trifluoropropane
PC10716-1G PC10716-5G PC10716-25G
APOSPC10716-1GEA 55.3 EUR
APOSPC10716-1G APOSPC10716-5G APOSPC10716-25G
1,1,1-Trifluoropropan-2-amine 97%
1,1,1-Trifluoropropan-2-amine
Formula: C₃H₆F₃N
Peso molecolare: 113,08 g/mol
Punto di ebollizione: 46…47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973020
CAS Number: 421-49-8
UN: 2733
ADR: 3+8,III