Stampa…
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonyl chloride
PC10713-1G PC10713-250MG PC10713-100MG
APOSPC10713-1GEA 328 EUR
APOSPC10713-1G APOSPC10713-250MG APOSPC10713-100MG
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride
Formula: C₇H₅ClF₃NO₂S
Peso molecolare: 259,64 g/mol
Punto di fusione: 57…59 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14583150
CAS Number: 1257535-05-9
UN: 3261
ADR: 8,II