Stampa…
3-Amino-2-(2,4-difluorophenoxy)pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(2,4-Difluorophenoxy)pyridin-3-amine
PC1070R-250MG PC1070R-1G PC1070R-5G
APOSPC1070R-250MGEA 36.4 EUR
APOSPC1070R-250MG APOSPC1070R-1G APOSPC1070R-5G
3-Amino-2-(2,4-difluorophenoxy)pyridine 98%
3-Amino-2-(2,4-difluorophenoxy)pyridine
Formula: C₁₁H₈F₂N₂O
Peso molecolare: 222,2 g/mol
Punto di fusione: 95…7 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067802
CAS Number: 175135-63-4