Stampa…
3-Amino-2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
PC1070O-10G PC1070O-1G
APOSPC1070O-10GEA 331 EUR
APOSPC1070O-10G APOSPC1070O-1G
3-Amino-2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine 98%
3-Amino-2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃Cl₂F₃N₂
Peso molecolare: 231,01 g/mol
Punto di fusione: 45…48 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173957
CAS Number: 175277-67-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III