Stampa…
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Cyano-3-trifluoromethylaniline
PC1070L-100G PC1070L-250G PC1070L-500G
APOSPC1070L-100GEA 29.2 EUR
APOSPC1070L-100G APOSPC1070L-250G APOSPC1070L-500G
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₅F₃N₂
Peso molecolare: 186,14 g/mol
Punto di fusione: 142…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042155
CAS Number: 654-70-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III