Stampa…
2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1070G-10G PC1070G-25G
APOSPC1070G-10GEA 14.7 EUR
APOSPC1070G-10G APOSPC1070G-25G
2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₄ClF₃N₂
Peso molecolare: 196,5600 g/mol
Punto di fusione: 86…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042154
CAS Number: 79456-26-1
EINECS: 401-670-0