4-Amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Chloro-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formula:
C₇H₄ClF₃N₂O₂ Punto di fusione: 66…68 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042153 CAS Number: 57729-79-0 |