Stampa…
2,6-Difluoro-4-methoxyphenol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,5-Difluor-4-hydroxyanisole
PC10709-1G PC10709-5G
APOSPC10709-1GEA 79.9 EUR
APOSPC10709-1G APOSPC10709-5G
2,6-Difluoro-4-methoxyphenol
2,6-Difluoro-4-methoxyphenol
Formula: C₇H₆F₂O₂
Punto di fusione: 67…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115926
CAS Number: 886498-93-7